製品名
Atto 725 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
製品番号
47156
製品ブランド
sigma
CAS番号
分子量
試験 | 仕様 |
|---|---|
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 98.0 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Faint Green to Green |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1 MG/ML IN DMF |
| EMISSION MAXIMUM | 752 ± 5 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC. 725 NM IN 0.1 M PHOSPHATE PH 7.0 |