製品名
11-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamino]undecanoic acid BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
製品番号
39235
製品ブランド
sigma
CAS番号
73025-02-2
分子量
434.59
試験 | 仕様 |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (TLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EMISSION MAXIMUM | 516 ± 5 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | Ex: 335 nm in methanol |