製品名
7-(ジエチルアミノ)クマリン-3-カルボヒドラジド BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
製品番号
36798
製品ブランド
sigma
CAS番号
100343-98-4
分子量
275.30
試験 | 仕様 |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Yellow to Dark Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 95.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EMISSION MAXIMUM | 463 - 473 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC. 450 NM IN METHANOL |