製品名
N-Adipoylglycine analytical standard
製品番号
53603
製品ブランド
sial
CAS番号
66060-81-9
分子量
203.19
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |