製品名
ジヒドロキシフマル酸 水和物 98%
製品番号
d113204
製品ブランド
aldrich
CAS番号
199926-38-0
分子量
148.07 (anhydrous basis)
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Off White to Yellow and Faint Beige to Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 97.5 - 102.5 % |
REMARKS ON TITRATION | ON DRIED BASIS |
LOSS ON DRYING | 5 - 20 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |