製品名
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine 97%
製品番号
658839
製品ブランド
aldrich
CAS番号
57184-25-5
分子量
140.23
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Color) | Colorless to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Proton NMR spectra | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥96.5 % |