製品名
メチル 5-(4-アミノフェニル)フラン-2-カルボキシラート 97%
製品番号
648469
製品ブランド
aldrich
CAS番号
52939-06-7
分子量
217.22
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Color) | White to Tan |
Appearance (Form) | Conforms to Requirement |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 64.0 - 68.7 % |
Nitrogen | 6.2 - 6.7 % |
Purity (GC) | ≥96.5 % |