製品名
N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine 97%
製品番号
642932
製品ブランド
aldrich
CAS番号
98841-68-0
分子量
191.23
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER OR CRYSTALS |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 66.7%-71.5% |
NITROGEN 7.0%- 7.6% | |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED DECEMBER 10, 2008 RJM |