製品名
6-フルオロ-2-ナフトエ酸 97%
製品番号
638862
製品ブランド
aldrich
CAS番号
5043-01-6
分子量
190.17
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige and Faint Brown to Light Brown |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
RECOMMENDED RETEST PERIOD | 72 MONTHS |