製品名
2,6-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate 97%
製品番号
637874
製品ブランド
aldrich
CAS番号
60319-07-5
分子量
286.22
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED NOVEMBER 26, 2008 RJM |
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED NOVEMBER 26, 2008 RJM |