製品名
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate 95%
製品番号
564974
製品ブランド
aldrich
CAS番号
154364-61-1
分子量
210.23
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥94.0 % |