製品名
3-Bromophenyl isopropyl ether 97%
製品番号
515507
製品ブランド
aldrich
CAS番号
131738-73-3
分子量
215.09
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | WITH AGNO3 AFTER OXYGEN COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |