製品名
Hexakis[(4-methylphenyl)thio]benzene 98%
製品番号
495948
製品ブランド
aldrich
CAS番号
55709-41-6
分子量
811.24
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | YELLOW TO GREEN POWDER, CRYSTALS, |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 69.3%-72.8% |
SULFUR 23.1%-24.3% | |
HIGH PRESSURE LIQUID | 97.5% (MINIMUM) |
APPROVED JULY 11, 2007 RJM |