製品名
tert-Butyl (tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)carbamate 98%
製品番号
467049
製品ブランド
aldrich
CAS番号
132957-40-5
分子量
201.22
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 52.4 - 55.1 % |
Nitrogen | 6.7 - 7.2 % |
Purity (GC) | ≥97.5 % |