製品名
メタンスルフィン酸ナトリウム technical grade, 85%
製品番号
433063
製品ブランド
aldrich
CAS番号
20277-69-4
分子量
102.09
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |