製品名
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan 98%
製品番号
428450
製品ブランド
aldrich
CAS番号
21411-42-7
分子量
166.28
試験
仕様
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder or Powder with Chunk(s)
PURITY (GC AREA %)≥ 97.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE