製品名
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone ≥97%
製品番号
420476
製品ブランド
aldrich
CAS番号
313-56-4
分子量
216.20
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.0 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |