製品名
メタクリル酸 99%
製品番号
395374
製品ブランド
aldrich
CAS番号
79-41-4
分子量
86.09
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 98.5% - 101.5% (WITH NAOH) |
COLOR TEST | 20 APHA (MAXIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 15, 2005 BTR |