製品名
(R)-(−)-α-メトキシ-α-(トリフルオロメチル)フェニルアセチルクロリド 98%
製品番号
369667
製品ブランド
aldrich
CAS番号
39637-99-5
分子量
252.62
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID OR WHITE SOLID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
OR | |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
OPTICAL ROTATION | -137(+/- 2) DEGREES (C=6.4%, CCL4) |
OR | |
OPTICAL ROTATION | -132(+/- 2) DEGREES (C=6%, CHCL3) |
ENANTIOMERIC EXCESS | 97.5% (MINIMUM) |
GAS LIQUID | 97.5% (MINIMUM) |
REVISED JANUARY 30, 2005 RJM |