製品名
2-Bromohexanoyl bromide 95%
製品番号
306924
製品ブランド
aldrich
CAS番号
54971-26-5
分子量
257.95
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |