製品名
(±)-6-ヒドロキシ-2,5,7,8-テトラメチルクロマン-2-カルボン酸 97%
製品番号
238813
製品ブランド
aldrich
CAS番号
53188-07-1
分子量
250.29
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Chunks |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |