製品名
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
製品番号
123714
製品ブランド
aldrich
CAS番号
4397-53-9
分子量
212.24
試験 | 仕様 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |