製品名
4-ヒドロキシ安息香酸エチル ReagentPlus®, 99%
製品番号
111988
製品ブランド
aldrich
CAS番号
120-47-8
分子量
166.17
試験 | 仕様 |
---|---|
Appearance (Color) | White |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |
Solubility (Turbidity) | Clear |
5% in 95% Ethanol | |
Solubility (Color) | Colorless to Faint Yellow |