Merck
FBS-ウシ胎児血清およびウシ胎仔血清
灰色の組織培養フードおよびその中に置かれた1台の黒いハンディ型セルカウンターと赤い液体が入った1本の角型の培地用ボトルと赤い液体が半分まで入った1本の円筒型の培地用ボトル。組織培養フードの中央に、3本の試験管が立てられたピンク色の試験管ホルダーと3つのウェルに赤色の培地が入った1枚の6ウェル透明プレートと赤い液体が半分まで入った2本のTフラスコがある。背景に、1台の白いピペットガンと赤いまたは透明の液体が入った2本の角型の培地用ボトルと1台のボルテックスがある。左手に、白衣を着た男性研究者が歩いている。
ウシ胎児血清(Fetal bovine serum;FBS)は、細胞培養培地の増殖用添加剤として最も広く用いられています。適切な濃度で用いた場合、細胞の培養に関する特定の代謝要件を満たすことが示されている、多くの特定された成分と特定されていない成分を供給します。FBSは、成長因子、タンパク質、微量元素、ビタミンおよびホルモンを含む複雑な生体分子の混合物です。これらの因子は、in vitroでの培養における細胞の増殖と維持に重要です。
私たちのFBSセレクションのカテゴリーでは、γ線照射、原産国、ハイブリドーマまたは昆虫培養適性、非働化の有無、または特別なアプリケーション検査などの重要なパラメータに基づいて、すべての細胞培養アプリケーションのニーズに適したFBS製品を簡単に選ぶことができます。
Gibco製またはLife Technologies/Invitrogen製のFBS、培地または試薬を使用している場合は、こちらをクリックしてメルクの製品番号を入手してください。
白いチェックマークを内側に配した紫色のティアドロップとその下のCLASSICの文字
FBS Classic
一般的な細胞培養アプリケーションに適したFBS製品をFBS Classicポートフォリオに集めました。これには、以下の特性を有する血清製品が含まれます。
  • 出荷時にエンドトキシン、ヘモグロビンを含む最大48種類の品質パラメータの厳格な検査に合格
  • 透析済み
  • 活性炭除去済み
  • 0.1 μmトリプルフィルター
  • 米国、米国農務省(USDA)、カナダ、オーストラリアおよびその他の国原産
白い王冠を内側に配した黄色のティアドロップとその下のPREMIERの文字
FBS Premier
バイオ製造プロセスでFBSを使用しているお客様向けです。製品は、多くの場合、シングルユースのディスポーザブル技術を用いて、専門の施設で特定の原料を用いて製造されます。
FBS Premier製品は、EDQM適合性証明書を含む高い水準の記録によってサポートされています。QC検査も実施し、特にSER-TAINプロセスによるγ線照射後は高い水準で出荷されます。
  • 国際的に認められた規制ガイドラインに基づく厳格な検査と出荷手順
  • 用途:研究用または製造用
  • 米国、オーストラリアおよびニュージーランド原産
白い星を内側に配した青色のティアドロップとその下のSELECTの文字
FBS Select
FBS Select製品は、幹細胞、心筋細胞、免疫療法開発用に培養される細胞など特殊な細胞や組織の培養に関する基準を満たしています。FBS Select製品には、以下の血清が含まれます。
  • EmbryoMax® ES(胚性幹)細胞用試験済み
  • 間葉系幹細胞用試験済み
  • HL-1細胞スクリーニング済み
  • 超低IgG
  • 限外ろ過透析済み
  • EU承認済みFBS Superior
私たちのFBSがお客様のアプリケーションにどのように役立つか、詳細についてはこちらをクリックしてサンプルをご依頼ください。
関連資料
1 / 3 ページ