グレード
AR
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
形状
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800295-4X2.5L:4548173330150
V800295-500ML:4548173325491
V800295-500ML-PW:
V800295-BULK:
V800295-6X500ML:4548173328850
V800295-VAR:
V800295-2.5L:4548173325484
V800295-2.5L-PW:
試験成績書(COA)