APIファミリー
fosamprenavir
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]P(O[C@H](CN(CC(C)C)S(C1=CC=C(N)C=C1)(=O)=O)[C@@H](NC(O[C@@H]2COCC2)=O)CC3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Ca+2]
InChI
1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
InChI Key
PMDQGYMGQKTCSX-HQROKSDRSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Fosamprenavir Calcium Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1283368-200MG:
試験成績書(COA)