Merck
TA9H98771D49
Targetmol Chemicals Inc.
ZEN-3862
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.35
Iupac Name
5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(3-fluoro-4-(oxiran-2-yl)benzyl)pyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C19H17FN2O3/c1-11-19(12(2)25-21-11)14-4-6-18(23)22(9-14)8-13-3-5-15(16(20)7-13)17-10-24-17/h3-7,9,17H,8,10H2,1-2H3
InChI Key
VQHDSZCBMWYGEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
97.1%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/ZEN-3862
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/ZEN-3862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)