Merck
TA9H97BAF1F8
Targetmol Chemicals Inc.
SEB Domain 144-153 acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
1219.4
Iupac Name
L-lysyl-L-lysyl-L-lysyl-L-valyl-L-threonyl-L-alanyl-L-glutaminyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-aspartic acid--acetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C50H90N14O17.C2H4O2/c1-25(2)23-34(47(77)62-35(50(80)81)24-38(69)70)61-45(75)33(17-19-37(67)68)60-44(74)32(16-18-36(55)66)57-41(71)27(5)56-49(79)40(28(6)65)64-48(78)39(26(3)4)63-46(76)31(15-9-12-22-53)59-43(73)30(14-8-11-21-52)58-42(72)29(54)13-7-10-20-51;1-2(3)4/h25-35,39-40,65H,7-24,51-54H2,1-6H3,(H2,55,66)(H,56,79)(H,57,71)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,74)(H,61,75)(H,62,77)(H,63,76)(H,64,78)(H,67,68)(H,69,70)(H,80,81);1H3,(H,3,4)/t27-,28+,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,39-,40-;/m0./s1
InChI Key
KZCWIHYYZATKDS-JDABFKGFSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
99.22%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/SEB Domain 144-153 acetate(210229-94-0 free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/SEB Domain 144-153 acetate(210229-94-0 free base)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)