Merck
TA9H97BAEF2E
Targetmol Chemicals Inc.
AZD8931 diFuMaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
706.08
Iupac Name
2-(4-((4-((3-chloro-2-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)-N-methylacetamide difumarate
Inchi Code
1S/C23H25ClFN5O3.2C4H4O4/c1-26-21(31)12-30-8-6-14(7-9-30)33-20-10-15-18(11-19(20)32-2)27-13-28-23(15)29-17-5-3-4-16(24)22(17)25;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,10-11,13-14H,6-9,12H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
InChI Key
LSXKPHWAKWZIKV-LVEZLNDCSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/AZD8931 diFuMaric acid
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/AZD8931 diFuMaric acid