Merck
TA9H97BAEC8A
Targetmol Chemicals Inc.
Xenopsin 2TFA(51827-01-1(free base)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
1208.23
Iupac Name
((S)-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl)glycyl-L-lysyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tryptophyl-L-isoleucyl-L-leucine--2,2,2-trifluoroacetic acid (1/2)
Inchi Code
1S/C47H73N13O10.2C2HF3O2/c1-5-27(4)39(44(67)58-35(46(69)70)22-26(2)3)59-42(65)34(23-28-24-52-30-13-7-6-12-29(28)30)57-43(66)36-16-11-21-60(36)45(68)33(15-10-20-51-47(49)50)56-41(64)31(14-8-9-19-48)55-38(62)25-53-40(63)32-17-18-37(61)54-32;2*3-2(4,5)1(6)7/h6-7,12-13,24,26-27,31-36,39,52H,5,8-11,14-23,25,48H2,1-4H3,(H,53,63)(H,54,61)(H,55,62)(H,56,64)(H,57,66)(H,58,67)(H,59,65)(H,69,70)(H4,49,50,51);2*(H,6,7)/t27-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,39-;;/m0../s1
InChI Key
UCLPMNPCTKAOLM-XHOQWZSJSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
100%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Xenopsin 2TFA(51827-01-1(free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Xenopsin 2TFA(51827-01-1(free base)