Merck
TA9H94533082
Targetmol Chemicals Inc.
5-MethoxyPinocembroside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
432.43
Iupac Name
(S)-5-methoxy-2-phenyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
Inchi Code
1S/C22H24O9/c1-28-15-7-12(29-22-21(27)20(26)19(25)17(10-23)31-22)8-16-18(15)13(24)9-14(30-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,14,17,19-23,25-27H,9-10H2,1H3/t14-,17+,19+,20-,21+,22+/m0/s1
InChI Key
RRNVUIVTKIOLBO-YMTXFHFDSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
97.91%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/5-MethoxyPinocembroside
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/5-MethoxyPinocembroside