Merck
TA9H93ED7668
Targetmol Chemicals Inc.
KR-33493
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
460.35
Iupac Name
4-(2-((4-bromophenyl)thio)acetamido)-1-phenethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H18BrN3O3S/c21-15-6-8-16(9-7-15)28-13-18(25)22-17-12-24(23-19(17)20(26)27)11-10-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,12H,10-11,13H2,(H,22,25)(H,26,27)
InChI Key
ZRLJEHIUGYTTSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
99.71%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/KR-33493
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/KR-33493