Merck
TA9947273007
Targetmol Chemicals Inc.
CFMTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.37
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-(1-(2-fluoropyridin-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)isoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C19H16FN5O/c1-11-17(22-23-25(11)16-3-2-8-21-18(16)20)12-4-7-15-13(9-12)10-24(19(15)26)14-5-6-14/h2-4,7-9,14H,5-6,10H2,1H3
InChI Key
XZBFQWRAIYRPPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
97.23%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/CFMTI
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/CFMTI