コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SY3H990F93A4
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)4-9-1-3(2-10)11-4/h1,10H,2H2
InChI Key
CJKBHQFTYWBAQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40855.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40855.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)