コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SY3H98B97CD4
Synthonix Corporation
7-Methoxy-2,2-dimethylchroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-10(13)9-5-4-8(14-3)6-11(9)15-12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
QXKXYXNEOUCMIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75517.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75517.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)