Merck
SY3H97AC68F9
Synthonix Corporation
5H-Benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
5H-benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C13H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)14-13-15-10-6-2-4-8-12(10)16(11)13/h1-8H,(H,14,15)
InChI Key
KLACMEYLRXQSMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57354.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57354.html