Merck
SY3H7CF28EAF
Synthonix Corporation
tert-Butyl (5-aminobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-1,2-benzisoxazol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8-6-7(13)4-5-9(8)18-15-10/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15,16)
InChI Key
VKHZQNDFOLJRBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63921.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63921.html