Merck
SY3H6E415735
Synthonix Corporation
1-Methyl-2-nitro-1H-Imidazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.11
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5N3O4/c1-7-3(4(9)10)2-6-5(7)8(11)12/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
NFYPTUROVHPXQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66338.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66338.html