Merck
SY3H6E41318F
Synthonix Corporation
Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.11
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2Z)-chloro[(4-chlorophenyl)hydrazono]ethanoate
Inchi Code
1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9-
InChI Key
DDJOIKUARWSPEQ-ZROIWOOFSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66276.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66276.html