Merck
SY3H6E41307C
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.12
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-8-iodo-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10INO3/c1-2-17-12(16)8-6-14-10-7(11(8)15)4-3-5-9(10)13/h3-6H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
HQRQWIBERSITPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63257.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63257.html