Merck
SY3H6E41301E
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(3-amino-4-fluorophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (3-amino-4-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-5H,2,6,12H2,1H3
InChI Key
GQVVSIVOVOFWBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61407.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61407.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)