Merck
SY3H6E4122E9
Synthonix Corporation
4,6-Dichloro-2-[(1E)-2-phenylethenyl]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.11
MDL番号:
Iupac Name
(E)-4,6-dichloro-2-styrylpyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2/c13-10-8-11(14)16-12(15-10)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H/b7-6+
InChI Key
UPWCSGSRXYDRKP-VOTSOKGWSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64697.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64697.html