Merck
SY3H6E40FA0A
Synthonix Corporation
7-Bromonaphthalen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.08
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6H,12H2
InChI Key
MOCBIPDSFWDYOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62031.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/62031.html