Merck
SY3H5815FABB
Synthonix Corporation
1-(Pyridin-2-yl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-7-10-5-6-12(9)8-3-1-2-4-11-8/h1-4,10H,5-7H2
InChI Key
YAXQKAGUVNHYNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4961.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4961.html