Merck
SY3H5815F714
Synthonix Corporation
6-Chloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.61
MDL番号:
Iupac Name
6-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H
InChI Key
NCJNOOHAQSFEJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/9357.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9357.html