Merck
SY3H3D682D43
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.31
MDL番号:
Iupac Name
3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO6/c16-13(17)11-20-9-8-19-7-6-15-14(18)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
GWUWSVXMAZFFNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/57867.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57867.html