Merck
SY3H3D67FE7E
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4,10H,1H3
InChI Key
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48678.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48678.html