Merck
SY3H3D67B90F
Synthonix Corporation
(2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.37
MDL番号:
Iupac Name
(1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl)benzene
Inchi Code
1S/C18H22/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
InChI Key
HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or Crystals
Product Link
https://synthonix.com/39749.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39749.html