Merck
SY3H3D67A1EC
Synthonix Corporation
5-Chloro-3-methylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
QTZBTBLHYPSFMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/42998.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42998.html