Merck
SY3H3D6774A9
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.92
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
APGWJGNOWJHSLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44582.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44582.html